4-Méthoxyphénylacetone 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
189800500 189800050 189802500
ACRO189800500EA 60.2 EUR InStock
ACRO189800500 ACRO189800050 ACRO189802500
4-Méthoxyphénylacetone 98+%
4-Méthoxyphénylacetone
Formule: C₁₀H₁₂O₂
Point d'ébullition: 266…268 °C (760 mmHg)
Point de fusion: -15 °C
Densité: 1.067 g/cm³
Point d'éclair: 135 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008773
Numéro CAS: 122-84-9
EINECS: 204-578-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear light yellow to yellow-green Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5200 to 1.5300 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité