4-Méthoxyphénylacetone ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A13209.14 A13209.22 A13209.36
A13209.14EA 42.4 EUR InStock
A13209.14 A13209.22 A13209.36
4-Méthoxyphénylacetone ≥98%
4-Méthoxyphénylacetone
Purity: 98%
CAS No.: 122-84-9
Molecular Formula: C10H12O2
Formula Weight: 164.20
Flash Point: 101°(213°F)
Refractive Index: 1.5250
Boiling Point: 266-268°
Beilstein Reference: 2044332
MDL No.: MFCD00008773
Formule: C₁₀H₁₂O₂
Point d'ébullition: 266…268 °C
Point de fusion: –15 °C
Densité: 1.069
Point d'éclair: 101 °C (213 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008773
Numéro CAS: 122-84-9
EINECS: 204-578-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité