4-Hydroxybenzylacétone 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Raspberry ketone, 1-(4-Hydroxyphenyl)-3-butanone, 4-(4-Hydroxyphenyl)-2-butanone
176470500 176472500
ACRO176470500EA 83.5 EUR InStock
ACRO176470500 ACRO176472500
4-Hydroxybenzylacétone 99+%
4-Hydroxybenzylacétone
Formule: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,2 g/mol
Point d'ébullition: 292 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 82…84 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002394
Numéro CAS: 5471-51-2
EINECS: 226-806-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 85 °C
GC ≥99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité