4-Hydroxybenzylacétone ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Raspberry ketone, 1-(4-Hydroxyphenyl)-3-butanone, 4-(4-Hydroxyphenyl)-2-butanone
A14064.14 A14064.22 A14064.30
A14064.14EA 58 EUR InStock
A14064.14 A14064.22 A14064.30
4-Hydroxybenzylacétone ≥98%
4-Hydroxybenzylacétone
Purity: 98%
CAS No.: 5471-51-2
Molecular Formula: C10H12O2
Formula Weight: 164.20
Melting Point: 80-84°
Beilstein Reference: 776080
Formule: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,2 g/mol
Point d'ébullition: 292 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 80…84 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002394
Numéro CAS: 5471-51-2
EINECS: 226-806-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité