Acide o-toluique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Acide 2-toluiqueAcide 2-méthylbenzoïque
A13856.0BEA 74.4 EUR InStock
A13856.0B A13856.0I A13856.30
Acide o-toluique ≥98%
Acide o-toluique
Purity: 98+%
CAS No.: 118-90-1
Molecular Formula: C8H8O2
Formula Weight: 136.15
Flash Point: 148°(298°F)
Odour: Aromatic
Boiling Point: 258-259°
Beilstein Reference: 1072103
Merck Reference: 14,9535
MDL No.: MFCD00002477
Formule: C₈H₈O₂
MW: 136,15 g/mol
Point d'ébullition: 258…259 °C
Point de fusion: 103…106 °C
Densité: 1,060
Point d'éclair: 148 °C (298 °F)
Numéro MDL: MFCD00002477
Numéro CAS: 118-90-1
Merck Index: 14,9535
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité