Lingettes pour salles propres, présaturées, SATWipes® C3
Fournisseur: CONTEC
SAT-C3-100 SAT-C3-7030BPR SATC3703018BPR
115-0379EA 457 EUR InStock
115-0379 115-2827 115-2826
Lingettes pour salles propres, présaturées, SATWipes® C3
Lingettes Lingettes pour salles propres Lingettes pour salles propres, présaturées
Les lingettes SATWipes sont en polyester pur non tissé et enchevêtré par procédé hydraulique. Elles sont douces et résistantes. La saturation d'alcool/eau désionisée ou d'alcool à 100% donne une solution nettoyante sûre et douce.
  • Distributeur dépliable pratique et réutilisable
  • Application homogène de solvant: jusqu'à 35% de solvant utilisé en moins
  • Permettent de réduire la manipulation des solvants: amélioration de la sécurité
Idéales pour les applications peu critiques, le nettoyage des outils et d'autres équipements, et la préparation des surfaces.
À utiliser dans des environnements de type salles propres classe 1000, ISO 6, M4.5.
Couleur: Blanc
Attention: Données exactes au moment de la publication, derniers résultats des tests et méthodes disponibles sur le site du fournisseur.
*Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité