Acide m-toluique 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Methylbenzoic acid
139050010 139050050 139051000
ACRO139050010EA 91.4 EUR InStock
ACRO139050010 ACRO139050050 ACRO139051000
Acide m-toluique 99%
Acide m-toluique
Formule: C₈H₈O₂
MW: 136,15 g/mol
Point d'ébullition: 263 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 108…112 °C
Densité: 1.054 g/cm³
Point d'éclair: 150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002523
Numéro CAS: 99-04-7
EINECS: 202-723-9
Merck Index: 12,09673
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to light beige Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 108 to 112 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité