Acide m-toluique ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Acide 3-méthylbenzoïqueAcide 3-toluique
A13785.0IEA 389 EUR InStock
A13785.0I A13785.30 A13785.0B
Acide m-toluique ≥99%
Acide m-toluique
Purity: 99%
CAS No.: 99-04-7
Molecular Formula: C8H8O2
Formula Weight: 136.15
Flash Point: 150°(302°F)
Melting Point: 108-110°
Boiling Point: 263°
Beilstein Reference: 970526
Merck Reference: 14,9535
MDL No.: MFCD00002523
Formule: C₈H₈O₂
MW: 136,15 g/mol
Point d'ébullition: 263 °C
Point de fusion: 108…110 °C
Densité: 1,050
Point d'éclair: 150 °C (302 °F)
Numéro MDL: MFCD00002523
Numéro CAS: 99-04-7
Merck Index: 12,09673
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité