Acide 4-tert-butylbenzoïque ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A13997.30 A13997.0B A13997.0I
A13997.30EA 27.3 EUR InStock
A13997.30 A13997.0B A13997.0I
Acide 4-tert-butylbenzoïque ≥99%
Acide 4-tert-butylbenzoïque
Purity: 99+%
CAS No.: 98-73-7
Molecular Formula: C11H14O2
Formula Weight: 178.23
Flash Point: 180°(356°F)
Melting Point: 164-168°
Boiling Point: 280° dec.
Beilstein Reference: 607545
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00002563
Formule: C₁₁H₁₄O₂
Point d'ébullition: 280 °C (dec.)
Point de fusion: 164…168 °C
Densité: 0.6 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 180 °C (356 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002563
Numéro CAS: 98-73-7
EINECS: 202-696-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité