Acide 4-tert-butylbenzoïque pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.20238.1000EA 67.9 EUR InStock
8.20238.1000 8.20238.9999 8.20238.9025 8.20238.0100
Acide 4-tert-butylbenzoïque pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Acide 4-tert-butylbenzoïque
Formule: C₁₁H₁₄O₂
MW: 178,23 g/mol
Point d'ébullition: 283 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 165…167 °C
Densité: 0,6 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 180 °C
Numéro MDL: MFCD00002563
Numéro CAS: 98-73-7
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.3 g/l (20 °C)
Melting Point 165 - 167 °C
Molar Mass 178.23 g/mol
Bulk Density 340 kg/m3
Boiling Point 280 °C (decomposition)
Vapor Pressure  - 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 180 °C
Density 0.6 g/cm3 (20 °C)
pH 3.9 (H2O) (saturated solution)
Ignition Point 510 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité