Acide 4-isopropylbenzoïque 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO412800050EA 46.8 EUR InStock
ACRO412800050 ACRO412800250
Acide 4-isopropylbenzoïque 98+%
Acide 4-isopropylbenzoïque
Formule: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,2 g/mol
Point de fusion: 116…120 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002564
Numéro CAS: 536-66-3
Merck Index: 12,02684
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 116 to 120 °C
HPLC ≥98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité