Acide 4-butylbenzoïque ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B23891.06EA 47.1 EUR InStock
B23891.06 B23891.14 B23891.22
Acide 4-butylbenzoïque ≥99%
Acide 4-butylbenzoïque
Purity: 99%
CAS No.: 20651-71-2
Molecular Formula: C11H14O2
Formula Weight: 178.23
Melting Point: 100-113°
MDL No.: MFCD00002571
Formule: C₁₁H₁₄O₂
MW: 178,23 g/mol
Point d'ébullition: 313 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 100…113 °C
Densité: ∼1 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00002571
Numéro CAS: 20651-71-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité