Acide 4-éthylbenzoïque 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO184490250EA 60.9 EUR InStock
ACRO184490250 ACRO184490050
Acide 4-éthylbenzoïque 97%
Acide 4-éthylbenzoïque
Formule: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Point d'ébullition: 270 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 110…114 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00002570
Numéro CAS: 619-64-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 110 to 114 °C
Titration with TBAH ≥96.0 %
pH 11 to 12 (1 % in water)
Specific optical rotation -9° to -13° (20 °C, 589 nm) (4 % in water)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité