Acide 4-éthylbenzoïque ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
A10235.30EA 595 EUR InStock
A10235.30 A10235.09 A10235.18
Acide 4-éthylbenzoïque ≥99%
Acide 4-éthylbenzoïque
Purity: 99%
CAS No.: 619-64-7
Molecular Formula: C9H10O2
Formula Weight: 150.18
Melting Point: 111-114°
Beilstein Reference: 2041840
Formule: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Point d'ébullition: 270 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 111…114 °C
Densité: ∼0,9961 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00002570
Numéro CAS: 619-64-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité