Acide p-toluique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Methylbenzoic acid, 4-Toluic acid
A11506.0B A11506.0I A11506.30
A11506.0BEA 112 EUR InStock
A11506.0B A11506.0I A11506.30
Acide p-toluique ≥98%
Acide p-toluique
Purity: 98%
CAS No.: 99-94-5
Molecular Formula: C8H8O2
Formula Weight: 136.15
Flash Point: 181°(357°F)
Melting Point: 178-182°
Boiling Point: 274°
Beilstein Reference: 507600
Merck Reference: 14,9535
MDL No.: MFCD00002565
Formule: C₈H₈O₂
MW: 136,15 g/mol
Point d'ébullition: 274 °C
Point de fusion: 178…182 °C
Densité: 1.06
Point d'éclair: 181 °C (357 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002565
Numéro CAS: 99-94-5
EINECS: 202-803-3
Merck Index: 14,9535
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité