Acide 5-méthylanthranilique 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Amino-5-methylbenzoic acid, 6-Amino-m-toluic acid
L01513.06 L01513.14
L01513.06EA 117 EUR InStock
L01513.06 L01513.14
Acide 5-méthylanthranilique 97%
5-Methylanthranil acid
Purity: 97%
CAS No.: 2941-78-8
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.16
Melting Point: ca 175° dec.
Beilstein Reference: 1101527
Formule: C₈H₉NO₂
MW: 151,16 g/mol
Point d'ébullition: 317 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼ 175 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007909
Numéro CAS: 2941-78-8
EINECS: 220-932-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité