Acide 5-méthylanthranilique
Attention
Synonyms: 2-Amino-5-methylbenzoic acid, 6-Amino-m-toluic acid
011365-100G 011365-25G
FLUO011365-100GEA 0 EUR InStock
FLUO011365-100G FLUO011365-25G
Acide 5-méthylanthranilique
5-Methylanthranil acid
Formule: C₈H₉NO₂
MW: 151,16 g/mol
Point d'ébullition: 317 °C (1013 hPa)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007909
Numéro CAS: 2941-78-8
EINECS: 220-932-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité