Acide 3-amino-p-toluique 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Acide 3-amino-4-méthylbenzoïque
A12674.06EA 24 EUR InStock
A12674.06 A12674.14 A12674.22
Acide 3-amino-p-toluique 99%
Acide 3-amino-p-toluique
Purity: 99%
CAS No.: 2458-12-0
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.16
Melting Point: 164-168°
Beilstein Reference: 2082449
Formule: C₈H₉NO₂
MW: 151,16 g/mol
Point d'ébullition: 363 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 164…168 °C
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00007742
Numéro CAS: 2458-12-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité