Acide 6-nitro-o-toluique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Methyl-6-nitrobenzoic acid
L06563.06 L06563.14
L06563.06EA 81.2 EUR InStock
L06563.06 L06563.14
Acide 6-nitro-o-toluique ≥98%
Acide 6-nitro-o-toluique
Purity: 98%
CAS No.: 13506-76-8
Molecular Formula: C8H7NO4
Formula Weight: 181.15
Melting Point: 153-156°
Beilstein Reference: 2050804
Formule: C₈H₇NO₄
MW: 181,15 g/mol
Point d'ébullition: 353 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 153…156 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007267
Numéro CAS: 13506-76-8
EINECS: 236-833-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité