Acide 3-méthyl-4-nitrobenzoïque 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
127281000 127285000
ACRO127281000EA 36 EUR InStock
ACRO127281000 ACRO127285000
Acide 3-méthyl-4-nitrobenzoïque 99%
Acide 3-méthyl-4-nitrobenzoïque
Formule: C₈H₇NO₄
MW: 181,15 g/mol
Point d'ébullition: 356 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 216…219 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007168
Numéro CAS: 3113-71-1
EINECS: 221-479-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 216 to 219 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité