Acide 3-méthyl-4-nitrobenzoïque ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A15523.22 A15523.36
A15523.22EA 66.4 EUR InStock
A15523.22 A15523.36
Acide 3-méthyl-4-nitrobenzoïque ≥99%
Acide 3-méthyl-4-nitrobenzoïque
Purity: 99%
CAS No.: 3113-71-1
Molecular Formula: C8H7NO4
Formula Weight: 181.15
Melting Point: 215-220°
Beilstein Reference: 1959154
Formule: C₈H₇NO₄
MW: 181,15 g/mol
Point d'ébullition: 356 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 215…220 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007168
Numéro CAS: 3113-71-1
EINECS: 221-479-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité