Acide 6-hydroxy-m-toluique 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Methylsalicylic acid, 2,5-Cresotic acid
163860100 163860500
ACRO163860100EA 58.3 EUR InStock
ACRO163860100 ACRO163860500
Acide 6-hydroxy-m-toluique 98%
Acide 6-hydroxy-m-toluique
Formule: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Point d'ébullition: 313 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 151…155 °C
Densité: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002461
Numéro CAS: 89-56-5
EINECS: 201-918-6
Merck Index: 12,02650
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 151 to 155 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité