Acide 6-hydroxy-m-toluique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Methylsalicylic acid, 2,5-Cresotic acid
B20040.06 B20040.14
B20040.06EA 47.1 EUR InStock
B20040.06 B20040.14
Acide 6-hydroxy-m-toluique ≥98%
Acide 6-hydroxy-m-toluique
Purity: 98%
CAS No.: 89-56-5
Molecular Formula: C8H8O3
Formula Weight: 152.15
Odour: Odourless
Melting Point: 151-154°
MDL No.: MFCD00002461
Formule: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Point d'ébullition: 313 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 151…154 °C
Densité: 1.31 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002461
Numéro CAS: 89-56-5
EINECS: 201-918-6
Merck Index: 12,02650
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité