Acide 3-hydroxy-p-toluique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
B21501.03EA 35 EUR InStock
B21501.03 B21501.14 B21501.06
Acide 3-hydroxy-p-toluique ≥98%
Acide 3-hydroxy-p-toluique
Purity: 98%
CAS No.: 586-30-1
Molecular Formula: C8H8O3
Formula Weight: 152.15
Odour: Odourless
Melting Point: 207-212°
Beilstein Reference: 1936497
MDL No.: MFCD00002511
Formule: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Point d'ébullition: 313 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 207…212 °C
Numéro MDL: MFCD00002511
Numéro CAS: 586-30-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité