Benzyle chlorure pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Chlorure de benzyleα-Chlorotoluène
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.01809.1000EA 45.7 EUR InStock
8.01809.1000 8.01809.9050 8.01809.9999 8.01809.9060 8.01809.2500 8.01809.0100 8.01809.9022 8.01809.9030
Benzyle chlorure pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Benzyle chlorure
Formule: (C₆H₅)CH₂Cl
MW: 126,59 g/mol
Point d'ébullition: 179,3 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –41,2 °C
Densité: 1,103 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 52 °C
Numéro MDL: MFCD00000889
Numéro CAS: 100-44-7
ONU: 1738
ADR: 6.1 (8),II
Merck Index: 13,01131
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 460 mg/l (30 °C)
Melting Point -41.2 °C
Molar Mass 126.58 g/mol
Boiling Point 179.3 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.2 hPa (20 °C)
Flash Point 67 °C
Refractive Index 1.5415
Explosion Limit 1.1 - 14 %(V)
Density 1.10 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) not applicable
Ignition Point 585 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité