Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

α,α-Dichlorotoluène

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: Chlorure de benzylidène

EHERC12505000EA 89.3 EUR InStock
EHERC12505000
α,α-Dichlorotoluène
α,α-Dichlorotoluène


Formule: (C₆H₅)CHCl₂
MW: 161,03 g/mol
Point d'ébullition: 205,2 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –16,1 °C
Densité: 1,2699 g/cm³ (0 °C)
Numéro MDL: MFCD00000829
Numéro CAS: 98-87-3
ONU: 1886
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,01056
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité