Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Benzotrichlorure

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: Chlorure de benzényle

EHERC17787000EA 134 EUR InStock
EHERC17787000
Benzotrichlorure
Benzotrichlorure


Formule: C₇H₅Cl₃
MW: 195,47 g/mol
Point d'ébullition: 220,6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –4,8 °C
Densité: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 108 °C
Numéro MDL: MFCD00000786
Numéro CAS: 98-07-7
ONU: 2226
ADR: 8,II
Merck Index: 13,01110
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/31/33/763133.jpg
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité