2,3-Dichlorotoluène
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC12505600EA 70.7 EUR InStock
EHERC12505600
2,3-Dichlorotoluène
2,3-Dichlorotoluène
Formule: C₇H₆Cl₂
MW: 161,03 g/mol
Point d'ébullition: 208 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 6 °C
Densité: 1,228 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000546
Numéro CAS: 32768-54-0
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité