2,6-Dichlorotoluène
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC12505900EA 70.7 EUR InStock
EHERC12505900
2,6-Dichlorotoluène
2,6-Dichlorotoluène
Formule: C₇H₆Cl₂
MW: 161,03 g/mol
Point d'ébullition: 200 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2 °C
Densité: 1,2686 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000576
Numéro CAS: 118-69-4
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité