2,4-Dichlorotoluène 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1,3-Dichloro-4-methylbenzene
163280010 163282500
ACRO163280010EA 139 EUR InStock
ACRO163280010 ACRO163282500
2,4-Dichlorotoluène 99%
2,4-Dichlorotoluène
Formule: C₇H₆Cl₂
MW: 161,03 g/mol
Point d'ébullition: 200 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –14 °C
Densité: 1.24 g/cm³
Point d'éclair: 79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000583
Numéro CAS: 95-73-8
EINECS: 202-445-8
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5450 to 1.5470 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité