Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

α,2,4-Trichlorotoluène

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: Chlorure de 2,4-dichlorobenzyle1,3-Dichloro-4-(chlorométhyl)benzène

EHERC17787400EA 67 EUR InStock
EHERC17787400
α,2,4-Trichlorotoluène
α,2,4-Trichlorotoluène


Formule: C₇H₅Cl₃
MW: 195,47 g/mol
Point d'ébullition: 248 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –2,7 °C
Densité: 1,406 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000895
Numéro CAS: 94-99-5
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité