α,3,4-Trichlorotoluène
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: Chlorure de 3,4-dichlorobenzyle1,2-Dichloro-4-(chlorométhyl)benzène
EHERC17787800EA 67 EUR InStock
EHERC17787800
α,3,4-Trichlorotoluène
α,3,4-Trichlorotoluène
Formule: C₇H₅Cl₃
MW: 195,47 g/mol
Point d'ébullition: 241 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 37,5 °C
Densité: 1,41 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000906
Numéro CAS: 102-47-6
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité