α,2-Dichlorotoluène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Chlorobenzyl chloride, 1-Chloro-2-(chloromethyl)benzene
A11900.0E A11900.30 A11900.36
A11900.0EEA 190 EUR InStock
A11900.0E A11900.30 A11900.36
α,2-Dichlorotoluène ≥98%
α,2-Dichlorotoluène
Purity: 98+%
CAS No.: 611-19-8
Molecular Formula: C7H6Cl2
Formula Weight: 161.03
Flash Point: 109°(228°F)
Refractive Index: 1.5590
Odour: Pungent
Melting Point: -13°
Boiling Point: 213-214°
Beilstein Reference: 471700
UN No.: 2235
MDL No.: MFCD00000893
Formule: C₇H₆Cl₂
MW: 161,03 g/mol
Point d'ébullition: 213…214 °C
Point de fusion: –13 °C
Densité: 1.272
Point d'éclair: 109 °C (228 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000893
Numéro CAS: 611-19-8
EINECS: 210-258-8
ONU: 2235
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité