Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Chlorobenzotrichlorure

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: α,α,α,2-Tétrachlorotoluène

EHERC17379800EA 61.4 EUR InStock
EHERC17379800
2-Chlorobenzotrichlorure
2-Chlorobenzotrichlorure


Formule: C₇H₄Cl₄
MW: 229,92 g/mol
Point d'ébullition: 264 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 29…31 °C
Densité: 1,5187 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000788
Numéro CAS: 2136-89-2
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité