α,3-Dichlorotoluène ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A11041.14EA 56.9 EUR InStock
ABCRAB114692.0025 A11041.14 A11041.22
α,3-Dichlorotoluène ≥97%
α,3-Dichlorotoluène
Purity: 97%
CAS No.: 620-20-2
Molecular Formula: C7H6Cl2
Formula Weight: 161.03
Flash Point: 98°(208°F)
Refractive Index: 1.5560
Odour: Pungent
Boiling Point: 215-216°
Beilstein Reference: 742266
UN No.: 2235
MDL No.: MFCD00000905
Formule: C₇H₆Cl₂
MW: 161,03 g/mol
Point d'ébullition: 215…216 °C
Point de fusion: 69…71 °C
Densité: 1,270
Point d'éclair: 98 °C (208 °F)
Numéro MDL: MFCD00000905
Numéro CAS: 620-20-2
ONU: 2235
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité