3-Chlorotoluène 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
160451000 160452500 160455000
ACRO160451000EA 44.2 EUR InStock
ACRO160451000 ACRO160452500 ACRO160455000
3-Chlorotoluène 97%
3-Chlorotoluène
Formule: C₇H₇Cl
MW: 126,59 g/mol
Point d'ébullition: 160…162 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –48 °C
Densité: 1.07 g/cm³
Point d'éclair: 50 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000595
Numéro CAS: 108-41-8
EINECS: 203-580-5
ONU: 2238
ADR: 3,III
Merck Index: 13,02190
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5210 to 1.5230 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité