4-Chlorotoluène 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
150210010 150210250 150211000
ACRO150210010EA 382 EUR InStock
ACRO150210010 ACRO150210250 ACRO150211000
4-Chlorotoluène 98%
4-Chlorotoluène
Formule: C₇H₇Cl
Point d'ébullition: 162 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 6…8 °C
Densité: 1.07 g/cm³
Point d'éclair: 51 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000631
Numéro CAS: 106-43-4
EINECS: 203-397-0
ONU: 2238
ADR: 3,III
Merck Index: 13,02190
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5190 to 1.5210 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.01 %
GC ≥97.5 %
Color scale ≤15 APHA
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité