4-Chlorotoluène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Chloro-4-methylbenzene
L04672.22 L04672.36 L04672.0B
L04672.22EA 33.1 EUR InStock
L04672.22 L04672.36 L04672.0B
4-Chlorotoluène ≥98%
4-Chlorotoluène
Purity: 98%
CAS No.: 106-43-4
Molecular Formula: C7H7Cl
Formula Weight: 126.59
Flash Point: 51°(124°F)
Refractive Index: 1.5200
Odour: Aromatic
Melting Point: 7-9°
Boiling Point: 161-163°
Beilstein Reference: 1903635
Merck Reference: 14,2171
UN No.: 2238
MDL No.: MFCD00000631
Formule: C₇H₇Cl
MW: 126,59 g/mol
Point d'ébullition: 161…163 °C
Point de fusion: 7…9 °C
Densité: 1.069
Point d'éclair: 51 °C (124 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000631
Numéro CAS: 106-43-4
EINECS: 203-397-0
ONU: 2238
ADR: 3,III
Merck Index: 14,2171
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité