Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-(2-Chloroéthyl)-4-fluorobenzène ≥97%

Fournisseur: Thermo Scientific

L16719.06EA 286 EUR InStock
L16719.06
1-(2-Chloroéthyl)-4-fluorobenzène ≥97%
1-(2-Chloroéthyl)-4-fluorobenzène
Purity: 97%
CAS No.: 332-43-4
Molecular Formula: C8H8ClF
Formula Weight: 158.60
Refractive Index: 1.5080
Boiling Point: 98-99°/26mm
MDL No.: MFCD00155000


Formule: C₈H₈ClF
MW: 158,6 g/mol
Point d'ébullition: 98…99 °C (26 mmHg)
Densité: 1,507
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00155000
Numéro CAS: 332-43-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité