α-Chloro-m-fluorotoluène
Danger
Synonyms: 1-(Chloromethyl)-3-fluorobenzene, α-Chloro-m-fluorotoulene, 3-Fluorobenzyl chloride
001632-25G 001632-100G
FLUO001632-25GEA 0 EUR InStock
FLUO001632-25G FLUO001632-100G
α-Chloro-m-fluorotoluène
α-Chloro-m-fluorotoluène
Formule: C₇H₆ClF
MW: 144,58 g/mol
Point d'ébullition: 67 °C (1013 hPa)
Densité: 1.21 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000904
Numéro CAS: 456-42-8
EINECS: 207-264-8
ONU: 2920
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité