α-Chloro-p-fluorotoluène 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Fluorobenzyl chloride, p-Fluorobenzyl chloride, 1-Chloromethyl-4-fluorobenzene, α-Chloro-4-fluorotoluene, 1-(Chloromethyl)-4-fluorobenzene
119430250 119431000
ACRO119430250EA 45.3 EUR InStock
ACRO119430250 ACRO119431000
α-Chloro-p-fluorotoluène 98%
α-Chloro-p-fluorotoluène
Formule: C₇H₆ClF
MW: 144,58 g/mol
Point d'ébullition: 181.2 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –18 °C
Densité: 1.207 g/cm³
Point d'éclair: 72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000913
Numéro CAS: 352-11-4
EINECS: 206-516-4
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5120 to 1.5140 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité