1-(Dichlorométhyl)-3-fluorobenzène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L04121.14EA 361 EUR InStock
L04121.14 L04121.06
1-(Dichlorométhyl)-3-fluorobenzène ≥98%
1-(Dichlorométhyl)-3-fluorobenzène
Purity: 98%
CAS No.: 402-64-2
Molecular Formula: C7H5Cl2F
Formula Weight: 179.02
Refractive Index: 1.5275
Boiling Point: 195-197°
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00037112
Formule: C₇H₅Cl₂F
MW: 179,02 g/mol
Point d'ébullition: 195…197 °C
Densité: 1,36 g/cm³ (16 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00037112
Numéro CAS: 402-64-2
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité