2-Chloro-α,α,α-trifluorotoluène
Synonyms: 1-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzene, 2-Chlorobenzotrifluoride
001615-100G 001615-500G 001615-2.5KG
FLUO001615-100GEA 0 EUR InStock
FLUO001615-100G FLUO001615-500G FLUO001615-2.5KG
2-Chloro-α,α,α-trifluorotoluène
2-Chloro-α,α,α-trifluorotoluène
Formule: C₇H₄ClF₃
MW: 180,56 g/mol
Point d'ébullition: 152 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –5 °C
Densité: 1.379 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000561
Numéro CAS: 88-16-4
EINECS: 201-805-1
ONU: 2234
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité