Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Chloro-α,α,α-trifluorotoluène

Fournisseur: Molekula
Synonyms: 2-Chlorobenzotrifluorure

MOLEM77090465EA 0 EUR InStock
MOLEM77090465
2-Chloro-α,α,α-trifluorotoluène
2-Chloro-α,α,α-trifluorotoluène


Formule: C₇H₄ClF₃
MW: 180,56 g/mol
Point d'ébullition: 152 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –5 °C
Densité: 1,379 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000561
Numéro CAS: 88-16-4
ONU: 2234
ADR: 3,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité