4-Chloro-α,α,α-trifluoro-3-nitrotoluène 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Chloro-2-nitro-4-(trifluorométhyl)benzène
ACRO109701000EA 96.8 EUR InStock
ACRO109701000
4-Chloro-α,α,α-trifluoro-3-nitrotoluène 98%
4-Chloro-α,α,α-trifluoro-3-nitrotoluène
Formule: C₇H₃ClF₃NO₂
MW: 225,55 g/mol
Point d'ébullition: 223 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –2 °C
Densité: 1,511 g/cm³
Point d'éclair: 101 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00007084
Numéro CAS: 121-17-5
ONU: 2307
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4880 to 1.4910 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité