4-Chloro-α,α,α-trifluoro-3-nitrotoluène
Attention
Synonyms: 1-Chloro-2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-Chloro-α-α-α-trifluoro-3-nitrotoluene, 4-Chloro-3-nitrobenzotrifluoride
004508-250G 004508-1KG
FLUO004508-250GEA 0 EUR InStock
FLUO004508-250G FLUO004508-1KG
4-Chloro-α,α,α-trifluoro-3-nitrotoluène
4-Chloro-α,α,α-trifluoro-3-nitrotoluène
Formule: C₇H₃ClF₃NO₂
MW: 225,55 g/mol
Point d'ébullition: 223 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –3 °C
Densité: 1.535 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007084
Numéro CAS: 121-17-5
EINECS: 204-451-6
ONU: 2307
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité