4-Chloro-2-fluoro-5-nitrotoluène
010675-5G 010675-25G
FLUO010675-5GEA 0 EUR InStock
FLUO010675-5G FLUO010675-25G
4-Chloro-2-fluoro-5-nitrotoluène
4-Chloro-2-fluoro-5-nitrotoluène
Formule: C₇H₅ClFNO₂
MW: 189,57 g/mol
Numéro MDL: MFCD00134231
Numéro CAS: 18349-11-6
EINECS: 242-225-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité