2-Chloro-α,α,α-trifluoro-5-nitrotoluène
Synonyms: 2-Chloro-5-nitrobenzotrifluoride, 2-Chloro-α,α,α-trifluoro-5-nitrotoluene, 1-Chloro-4-nitro-2-(trifluoromethyl)benzene
004507-100G 004507-500G
FLUO004507-100GEA 0 EUR InStock
FLUO004507-100G FLUO004507-500G
2-Chloro-α,α,α-trifluoro-5-nitrotoluène
2-Chloro-α,α,α-trifluoro-5-nitrotoluène
Formule: C₇H₃ClF₃NO₂
MW: 225,55 g/mol
Point d'ébullition: 232 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 25…27 °C
Densité: 1,527 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00007296
Numéro CAS: 777-37-7
EINECS: 212-287-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité