2,6-Dichloro-3-nitrotoluène ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B20520.18EA 131 EUR InStock
B20520.18 B20520.09
2,6-Dichloro-3-nitrotoluène ≥99%
2,6-Dichloro-3-nitrotoluène
Purity: 99%
CAS No.: 29682-46-0
Molecular Formula: C7H5Cl2NO2
Formula Weight: 206.03
Melting Point: 53-55°
Beilstein Reference: 2259855
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00024185
Formule: C₇H₅Cl₂NO₂
MW: 206,03 g/mol
Point de fusion: 53…55 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00024185
Numéro CAS: 29682-46-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité