α-Chloro-3-nitrotoluène
Fournisseur: Molekula
Synonyms: m-Nitrobenzyle chlorureα-Chloro-m-nitrotoluèneα-Chlorm-m-nitrotoluène3-Nitrobenzyle chlorure
MOLEM37384152EA 0 EUR InStock
MOLEM37384152
α-Chloro-3-nitrotoluène
α-Chloro-3-nitrotoluène
Formule: C₇H₆ClNO₂
MW: 171,58 g/mol
Point d'ébullition: 289 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 43…46 °C
Numéro MDL: MFCD00007272
Numéro CAS: 619-23-8
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité